Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
Packaged under argon.
39289.ME
39289.MEEA 313 EUR InStock
39289.ME
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
CAS No.: 99326-34-8 Molecular Formula: C17H24F3O3RhS Formula Weight: 468.34 Physical Form: Crystalline, Packaged under argon Sensitivity: Air Sensitive Solubility: Soluble in chloroform MDL No.: MFCD00143752
Formule: C₁₇H₂₄F₃O₃RhS
MW: 468,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143752
Numéro CAS: 99326-34-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité