Diméthylsulfoxyde, testé selon les spécifications Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
39291-100ML
39291-100MLEA 312 EUR InStock
39291-100ML
Diméthylsulfoxyde, testé selon les spécifications Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 1.104 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28.5 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Density (D 20/20) 1.100 - 1.104
Refractive index (n 20/D) 1.478 - 1.480
Congealing - Freezing Point Min. 18.3 °C
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Acidity complying
Absorbance at 295 nm Max. 0.20
Absorbance at 285 nm Max. 0.20
Absorbance at 275 nm Max. 0.30
Absorption curve complying
Related substances (GC) complying
Residual solvents complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité