Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bis(ethylene)rhodium(I) chloride dimer, [Rh(C₂H₄)₂Cl]₂, µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I), Dichlorotetra(ethylene)dirhodium(I), Dichlorotetrakis(ethylene)dirhodium(I)
39291.03
39291.03EA 772 EUR InStock
39291.03
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer ≥99%
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Purity: 99% CAS No.: 12081-16-2 Molecular Formula: [RhCl(C2H4)2]2 Formula Weight: 388.93 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive MDL No.: MFCD00013206
Formule: C₈H₁₆Cl₂Rh₂
MW: 388,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013206
Numéro CAS: 12081-16-2
EINECS: 235-145-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité