Coumarin 314 97% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Ethyl 2,3,6,7-Tetrahydro-11-oxo-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizine-10-carboxylate, Coumarin 504, Ethyl 11-oxo-2,3,5,6,7,11-hexahydro-1H-pyrano[2,3-f]pyrido[3,2,1-ij]quinoline-10-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
392995-500MG
392995-500MGEA 423 EUR InStock
392995-500MG
Coumarin 314 97% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Coumarin 314
Suitable as a laser dye.
Formule: C₁₈H₁₉NO₄
MW: 313,35 g/mol
Point de fusion: 140...144 °C, 146,22...147,36 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00051334
Numéro CAS: 55804-66-5
EINECS: 259-825-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon Specification: Report Results
Nitrogen Specification: Report Results
Wavelength, c = 0.01 g/L; Ethanol 433 - 439 nm
Extinction Coefficient ≥39000
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité