Coumarin 334 99% Dye, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 10-Acetyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H,11H-pyrano[2,3-f]pyrido[3,2,1-ij]quinolin-11-one
MQ100
393002-500MG
393002-500MGEA 184 EUR InStock
393002-500MG
Coumarin 334 99% Dye, Sigma-Aldrich®
Coumarin 334
Suitable as a laser dye.
Formule: C₁₇H₁₇NO₃
MW: 283.32 g/mol
Point de fusion: 181...184 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051336
Numéro CAS: 55804-67-6
EINECS: 259-826-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour): Orange to Red Conforms to Requirements
Appearance (Form): Powder or Crystals Conforms to Requirement
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 449 - 455 nm
Extinction Coefficient ≥45000
Carbon 71.0 - 73.1 %
Nitrogen 4.8 - 5.1 %
TLC Consistent with Past Lots
Solubility (Turbidity), 10 mg/ml, Ethanol Clear
Solubility (Colour): Yellow to Orange or Green Conforms to Requirements
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
500 mg 393002-500MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité