Pentamethylcyclopentadienylmolybdenum dicarbonyl dimer ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39303.03
39303.03EA 202 EUR InStock
39303.03
Pentamethylcyclopentadienylmolybdenum dicarbonyl dimer ≥99%
Pentamethylcyclopentadienylmolybdenum dicarbonyl dimer
Purity: 99% CAS No.: 12132-04-6 Molecular Formula: C24H30Mo2O4 Formula Weight: 574.38 Physical Form: Crystalline Melting Point: 219° dec. UN No.: UN3466 MDL No.: MFCD00058846
Formule: C₂₄H₃₀Mo₂O₄
Point de fusion: 219 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058846
Numéro CAS: 12132-04-6
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité