Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,5-dihydroxybenzoïque, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA

M-Clarity™ quality level = MQ100

39319-10X10MG-
39319-10X10MG-EA 344 EUR InStock
39319-10X10MG-
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque, Supelco®
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque


Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202…206 °C
Densité: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002460
Numéro CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité