Anti-HNE-Michael Adducts, Reduced Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
393207-100
393207-100EA 892 EUR InStock
393207-100
Anti-HNE-Michael Adducts, Reduced Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HNE-Michael Adducts, Reduced
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité