Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tris(i-propylcyclopentadienyl)lanthanum
ampouled under argon
39323.03
39323.03EA 117 EUR InStock
39323.03
Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III)
Purity: 99.9% CAS No.: 68959-87-5 Molecular Formula: C24H33La Formula Weight: 460.43 Physical Form: Liquid, Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow MDL No.: MFCD00145482
Formule: C₂₄H₃₃La
MW: 460,43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145482
Numéro CAS: 68959-87-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité