Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lithium metagallate ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

39370.06
39370.06EA 131 EUR InStock
39370.06
Lithium metagallate ≥99%
Lithium metagallate
Purity: 99% CAS No.: 944251-30-3 Molecular Formula: GaLiO2 Formula Weight: 108.66 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 400° MDL No.: MFCD00210623


Formule: GaLiO₂
MW: 108,66 g/mol
Point de fusion: >400 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210623
Numéro CAS: 944251-30-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité