Thiocyanate de sodium ≥98.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
3938-07EA 0 EUR InStock
3938-07
Thiocyanate de sodium ≥98.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Thiocyanate de sodium
Formule: NaSCN
Point de fusion: 287 °C
Densité: 1.735 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011123
Numéro CAS: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Index: 13,09401
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 98.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
ACS - Assay (NaSCN) ≥ 98.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.005 %
ACS - Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 0.2 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
ACS - Sulfide (S) ≤ 0.001 %
ACS - Ammonium (NH₄) ≤ 0.002 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 2.0 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité