Indium (I) bromure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ampouled under argon
39388.14
39388.14EA 973 EUR InStock
39388.14
Indium (I) bromure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Indium (I) bromure
Purity: 99.998% CAS No.: 14280-53-6 Molecular Formula: InBr Formula Weight: 194.73 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.96 Melting Point: 220° Boiling Point: 662° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00064630
Formule: InBr
MW: 194,72 g/mol
Point d'ébullition: 662 °C
Point de fusion: 220 °C
Densité: 4.96
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064630
Numéro CAS: 14280-53-6
EINECS: 238-172-6
ONU: 3260
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité