Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hypochlorite 1,3 - 1,6% chlore disponible, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor

3941.1000PEEA 29.2 EUR InStock
3941.1000PE
Sodium hypochlorite 1,3 - 1,6% chlore disponible, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite


Formule: ClNaO
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
ONU: 3212
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Active Chlorine 1.3 - 1.6 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité