2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol], Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
394111-100
394111-100EA 356 EUR InStock
394111-100
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol], Millipore®
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol]
Formule: C₁₁H₂₆N₂O₆
MW: 282,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004689
Numéro CAS: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité