Potassium trichloroammineplatinate(II)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium amminetrichloroplatinate(II)
39433.ME
39433.MEEA 615 EUR InStock
39433.ME
Potassium trichloroammineplatinate(II)
Potassium trichloroammineplatinate(II)
CAS No.: 13820-91-2 Molecular Formula: K(PtCl3NH3) Formula Weight: 357.56 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00145154
Formule: K(PtCl₃NH₃)
MW: 357,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145154
Numéro CAS: 13820-91-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité