ɑ-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, Ultrapure substance pour MALDI-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
39468-10X10MG-
39468-10X10MG-EA 327 EUR InStock
39468-10X10MG-
ɑ-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, Ultrapure substance pour MALDI-MS, Supelco®
alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (α-CHCA) functions as matrix and helps in facilitating ionization of proteins and peptides in a matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) time-of-flight (TOF) mass spectrometer.
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Point de fusion: 245…250 °C (lit.)
Numéro MDL: MFCD00004204
Numéro CAS: 28166-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité