Tétrafluorure de zirconium ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Zirconium (IV) fluoride
39489.14
39489.14EA 334 EUR InStock
39489.14
Tétrafluorure de zirconium ≥99.9% (base métaux)
Tétrafluorure de zirconium
Purity: 99.9% CAS No.: 7783-64-4 Molecular Formula: F4Zr Formula Weight: 167.21 Physical Form: 3-6mm Pieces (highly dense, pressure sintered) Density: 4.43 Refractive Index: 1.59 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 600° subl. Merck Reference: 14,10175 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011307
Formule: F₄Zr
MW: 167,22 g/mol
Point de fusion: 600 °C (subl.)
Densité: 4.43
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011307
Numéro CAS: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10175
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité