Anhydride heptafluorobutyrique ≥99.0% pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: HFBA, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, Perfluorobutyric anhydride, HFAA
M-Clarity™ quality level = MQ100
394912-5ML
394912-5MLEA 143 EUR InStock
394912-5ML
Anhydride heptafluorobutyrique ≥99.0% pour dérivatisation GC, Supelco®
Heptafluorobutyric anhydride
Heptafluorobutyric anhydride (HFB) is a derivatizing reagent. It provides facile and sensitive way for detecting and elucidating structure of numerous alkyl-chain homolog.
Formule: C₈F₁₄O₃
MW: 410,06 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (lit.)
Point de fusion: –43 °C (lit.)
Densité: 1.674 g/mL (20 °C) (lit.)
Numéro MDL: MFCD00000432
Numéro CAS: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
ONU: 3625
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef173834303718294f7b51a1d28d7b2949f4b62&vid=ff1ae2e2da813dd2cdb17c329c908394f276c807&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité