1-(Trifluoroacétyl)imidazole, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
394920-10X1ML
394920-10X1MLEA 312 EUR InStock
394920-10X1ML
1-(Trifluoroacétyl)imidazole, Supelco®
1-(Trifluoroacétyl)imidazole
Formule: C₅H₃F₃N₂O
Numéro MDL: MFCD00014501
Numéro CAS: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0679143130f74be107cb3fbc9c745bff7afac8b7&vid=abfcd76f9e80fee36eba7fdcbb3c24a77170e0a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité