1,1-Dipropoxytriméthylamine ≥97.5% pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
394998-10X1ML
394998-10X1MLEA 155 EUR InStock
394998-10X1ML
1,1-Dipropoxytriméthylamine ≥97.5% pour dérivatisation GC, Supelco®
1,1-Dipropoxytriméthylamine
N,N-Dimethylformamide dipropyl acetal is an derivatizing reagent.
Formule: C₉H₂₁NO₂
Point d'ébullition: 67…68 °C (14 mmHg) (lit.)
Densité: 0.854 g/mL (25 °C) (lit.)
Numéro MDL: MFCD00009374
Numéro CAS: 6006-65-1
EINECS: 227-855-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60fbf35b63f3859752813a2b4f7edd6f1d5d61b2&vid=f4253d577dcb230682f45345833119cff95ebda9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
APPEARANCE (COLOR) Colorless
APPEARANCE (FORM) Liquid
PURITY (GC AREA %) ≥ 97.5 %
INFRARED SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité