Acide periodique solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
3951-100ML
3951-100MLEA 101 EUR InStock
3951-100ML
Acide periodique solution, Sigma-Aldrich®
Acide periodique
For use in procedure no. 395 for Periodic Acid-Schiff (PAS) and Silver Stain Procedure No. HT100.
Formule: H₅IO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité