Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide periodique 1 g/dl in deionised water, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)

395132-1L
395132-1LEA 197 EUR InStock
395132-1L
Acide periodique 1 g/dl in deionised water, Sigma-Aldrich®
Acide periodique
For use in procedure no. 395 for Periodic Acid-Schiff (PAS) and Silver Stain Procedure No. HT100.


Formule: H₅IO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=e1d4b2b0fc37525ba5b81deb23a745fc9f7cf03d&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Colorless
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity)
Essentially free of particles/precipitate
Clear
Performance When using Sigma-Aldrich Procedure No. 395, monocytes stain negative to faint with fine red granules on blood smears: granulocytes have
varying numbers of bright pink to red granules in the the cytoplasm on blood smears, glycogen and/or basement membranes stain red to
pink in tissue.
Expiration Date Period 18 months

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité