Zirconium(IV) oxide-2-ethylhexanoate (∼6% Zr) dans une essence minérale
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Zirconyl 2-ethylhexanoate
39543.36
39543.36EA 188 EUR InStock
39543.36
Zirconium(IV) oxide-2-ethylhexanoate (∼6% Zr) dans une essence minérale
Zirconium(IV) oxide-2-ethylhexanoate
CAS No.: 22464-99-9 Molecular Formula: (C8H15O2)xZn Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid UN No.: UN1268 MDL No.: MFCD00072684
Formule: (C₈H₁₅O₂)xZn
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072684
Numéro CAS: 22464-99-9
ONU: 1268
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité