Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39555.04
39555.04EA 331 EUR InStock
39555.04
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride ≥99%
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
Purity: 99% CAS No.: 54039-38-2 Molecular Formula: C20H30Cl2Zr Formula Weight: 432.56 Physical Form: Crystalline, Packaged in ampoules Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Pale yellow UN No.: 3096 MDL No.: MFCD00058849
Formule: C₂₀H₃₀Cl₂Zr
MW: 432,582 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058849
Numéro CAS: 54039-38-2
ONU: 1759
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité