Dimethylzinc ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39563.14
39563.14EA 1100 EUR InStock
39563.14
Dimethylzinc ≥96%
Dimethylzinc
Purity: 96% CAS No.: 544-97-8 Molecular Formula: (CH3)2Zn Formula Weight: 95.44 Flash Point: -18°(-0.4°F) Physical Form: Liquid, packaged in a non-returnable cylinder Density: 1.386 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: -40° Boiling Point: 46° Beilstein Reference: 3587195 Merck Reference: 14,3263 UN No.: 3394 MDL No.: MFCD00014854
Formule: C₂H₆Zn
Point d'ébullition: 46 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.386
Point d'éclair: –18 °C (–0.4 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014854
Numéro CAS: 544-97-8
EINECS: 208-884-1
ADR: 4.2,I
Merck Index: 14,3263
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité