Strontium oxalate ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39573.36
39573.36EA 233 EUR InStock
39573.36
Strontium oxalate ≥95%
Strontium oxalate
Purity: 95% CAS No.: 814-95-9 Molecular Formula: SrC2O4 Formula Weight: 175.64 Physical Form: Powder/lump Solubility: Soluble in hydrochloric acid and nitric acid MDL No.: MFCD00050803
Formule: C₂O₄Sr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050803
Numéro CAS: 814-95-9
EINECS: 212-415-6
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité