Titane (IV) bromure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Titanium tetrabromide
39592.09
39592.09EA 83.1 EUR InStock
39592.09
Titane (IV) bromure ≥98%
Titane (IV) bromure
Purity: 98% CAS No.: 7789-68-6 Molecular Formula: TiBr4 Formula Weight: 367.54 Physical Form: Crystalline Density: 2.6 Appearance: Orange Melting Point: 39° Boiling Point: 233° Solubility: Soluble in absolute alcohol. Decomposes in water Merck Reference: 14,9477 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011265
Formule: Br₄Ti
MW: 367,5 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C
Point de fusion: 39 °C
Densité: 2.6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011265
Numéro CAS: 7789-68-6
EINECS: 232-185-0
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9477
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité