Kit de coloration PAS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
395B-1KT
395B-1KTEA 300 EUR InStock
395B-1KT
Kit de coloration PAS, Sigma-Aldrich®
PAS (Periodic Acid Schiff) staining kit
Standard procedure and microwave procedure included in package insert.
When treated with periodic acid, glycols are oxidized to aldehydes. After reaction with Schiff′s Reagent (a mixture of pararosaniline and sodium metabisulfite), a pararosaniline adduct
Température de stockage: Réfrigérateur
ADR: 9,II
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité