Tin(II) phthalocyanine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tin(ii)phthalocyanine
39607.02
39607.02EA 82.1 EUR InStock
39607.02
Tin(II) phthalocyanine
Tin(II) phthalocyanine
CAS No.: 15304-57-1 Molecular Formula: C32H16N8Sn Formula Weight: 631.43 Physical Form: Powder UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00058867
Formule: C₃₂H₁₆N₈Sn
MW: 631,233 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058867
Numéro CAS: 15304-57-1
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité