Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sulfurique 20% (v/v) en solution aqueuse

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

39669.K2
39669.K2EA 58.3 EUR InStock
39669.K2
Acide sulfurique 20% (v/v) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid UN No.: 2796 MDL No.: MFCD00064589


Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité