Diluid 610 pour hématologie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
3969.EA 33.84 EUR InStock
3969.
Diluid 610 pour hématologie, J.T.Baker®
Diluid
Attention: In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Background PLT (x10E9/L) max. 5
Background RBC (x10E12/L) max. 0.02
Background WBC (x10E9/L) max. 0.3
Conductivity (mS) 16.70 - 17.70
Osmolality (mOsm/kg) 295 - 305
Performance Test passes test
pH at 25°C 6.95 - 7.05
Total Bacterial Growth (CFU/100ml) max. 5
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
20 L 3969.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité