Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium aurothiomalate ≥99.9% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Aurothiomalate sodium, Sodium aurothiomalate(I), Gold sodium thiomalate

39740.03
39740.03EA 515 EUR InStock
39740.03
Sodium aurothiomalate ≥99.9% (base métaux)
Sodium aurothiomalate
Purity: 99.9% CAS No.: 12244-57-4 Molecular Formula: C4H3AuNa2O4S Formula Weight: 390.08 Physical Form: Powder Odour: Sulphurous Merck Reference: 14,4518 MDL No.: MFCD00064304


Formule: C₄H₃AuNa₂O₄S
MW: 370.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064304
Numéro CAS: 12244-57-4
EINECS: 235-479-7
Merck Index: 14,4518
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..