Gold(I) sodium thiosulphate hydrate ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium gold(I) thiosulphate hydrate
39741.03 39741.06 39741.14
39741.03EA 204 EUR InStock
39741.03 39741.06 39741.14
Gold(I) sodium thiosulphate hydrate ≥99.9% (base métaux)
Gold(I) sodium thiosulphate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 15283-45-1 Molecular Formula: Na3Au(S2O3)2.xH2O Formula Weight: 490.19(anhy) Physical Form: Powder Density: 3.09 Appearance: White Melting Point: dec. Solubility: Soluble in water. Insoluble in ethanol and most other organic solvents MDL No.: MFCD00046176
Formule: AuH₂Na₃O₆S₄·xH₂O
MW: 490,19 g/mol (anhy)
Point de fusion: Dec.
Densité: 3.09
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046176
Numéro CAS: 15283-45-1
EINECS: 239-324-4
Merck Index: 14,4519
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité