Tin oxide, antimony doped (∼30% Oxide) (p/p) précurseur polymérique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39754.14
39754.14EA 463 EUR InStock
39754.14
Tin oxide, antimony doped (∼30% Oxide) (p/p) précurseur polymérique
Tin oxide, antimony doped
Physical Form: Viscous liquid Density: 1.61 Solubility: Soluble in alcohols MDL No.: MFCD00011244
Applications: Used in transparent electrical conducting electrodes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité