Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
397611000
397611000.EA 300 EUR InStock
397611000.
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Cyclopropylmagnesium bromide
Formule: C₃H₅BrMg
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672094
Numéro CAS: 23719-80-4
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow to dark yellow Solution
Titration Grignard 0.4 to 0.6 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité