Carbone disulfure ≥99.9% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39785.AY
39785.AYEA 230 EUR InStock
39785.AY
Carbone disulfure ≥99.9% ACS
Carbone disulfure
Formule: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.263
Point d'éclair: –30 °C (–22 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011321
Numéro CAS: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
ONU: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 14,1811
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité