Carbure de silicium 400 composé de broyage
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39800.LA
39800.LAEA 84.7 EUR InStock
39800.LA
Carbure de silicium 400 composé de broyage
Carbure de silicium
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Physical Form: Powder Density: 3.16 Appearance: Grey to black Odour: Odourless Melting Point: 2700° MDL No.: MFCD00049531
Grinding compound for polishing IR crystal windows
Formule: SiC
Point de fusion: 2700 °C
Densité: 3.16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049531
Numéro CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité