Aluminium oxyde composé de polissage
Fournisseur: Thermo Scientific
39807.LA
39807.LAEA 160 EUR InStock
39807.LA
Aluminium oxyde composé de polissage
Aluminium oxide
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 0.3 Micron Particles Refractive Index: 1.765 Odour: Odourless Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Polishing compound for IR crystal windows
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ATTEINDRE: 01-2119529248-35
Merck Index: 14,356
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité