Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

399071000
399071000.EA 233 EUR InStock
399071000.
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
4-Thioanisolemagnesium bromide


Formule: C₇H₇BrMgS
Point d'éclair: <–17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672010
Numéro CAS: 18620-04-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.4 to 0.6 M

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité