3,4-Difluorophenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
399511000
399511000.EA 161 EUR InStock
399511000.
3,4-Difluorophenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
3,4-Difluorophenylmagnesium bromide
Appearance: Yellow to dark brown Solution
Formule: C₆H₃BrF₂Mg
MW: 217,296 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 0.965 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672004
Numéro CAS: 90897-92-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to dark brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité