Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Hydroxy-L-tryptophane, Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid, 5-Hydroxyl-L-tryptophan, (-)-5-Hydroxy-L-Tryptophane, L-5-Hydroxytryptophan, Oxitriptan, H-Trp(5-OH)-OH

399698-25
399698-25EA 758 EUR InStock
399698-25
5-Hydroxy-L-tryptophane, Millipore®
5-Hydroxy-L-tryptophane


Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Point de fusion: 273 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064341
Numéro CAS: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04895
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité