Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Scandium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces, dendritique distillée

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

Packaged under argon.

39996.04
39996.04EA 465 EUR InStock
39996.04
Scandium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces, dendritique distillée
Scandium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00016323


Formule: Sc
MW: 44,96 g/mol
Point d'ébullition: 2730 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1541 °C
Densité: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016323
Numéro CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
ONU: 3178
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08537
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité