Sodium hydroxyde 20%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique faible teneur en fer
Fournisseur: Merck
Danger
4.80005.9916 4.80005.9200
4.80005.9916EA 0 EUR InStock
4.80005.9916 4.80005.9200
Sodium hydroxyde 20%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique faible teneur en fer
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité