Acide trifluoroacétique 0,05% (v/v) en solution aqueuse, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: TFA
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
4.80170.2500
4.80170.2500EA 98.4 EUR InStock
4.80170.2500
Acide trifluoroacétique 0,05% (v/v) en solution aqueuse, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Point d'ébullition: 71.8
Point de fusion: -15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 2,5 L 4.80170.2500
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité