, LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
4.80448.9185EA 0 EUR InStock
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
, LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide trifluoroacétique
Densité: 0.786 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 200-929-3
ONU: 1648
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (trifluoroacetic acid) 0.095 - 0.105 % (v/v)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité