Acide chlorhydrique 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
4.80680.9025
4.80680.9025EA 0 EUR InStock
4.80680.9025
Acide chlorhydrique 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité