Ammoniaque 10%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
4.80905.9200
4.80905.9200EA 0 EUR InStock
4.80905.9200
Ammoniaque 10%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité