Chlorure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
4.90054.1000
4.90054.1000EA 0 EUR InStock
4.90054.1000
Chlorure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₆H₁₁ClN₂
MW: 146,62 g/mol
Point de fusion: ∼80 °C
Densité: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 186 °C
Numéro MDL: MFCD00074843
Numéro CAS: 65039-09-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 77 - 79 °C
Molar Mass 146.62 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité