1,1-Dimethylpyrrolidinium iodide
Fournisseur: Merck
4.94203.0500
4.94203.0500EA 0 EUR InStock
4.94203.0500
1,1-Dimethylpyrrolidinium iodide
1,1-Dimethylpyrrolidinium iodide
Formule: C₆H₁₄IN
Numéro CAS: 872-44-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité