γ-Butyrolactone
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL
4.97501.0100
4.97501.0100EA 0 EUR InStock
4.97501.0100
γ-Butyrolactone
γ-Butyrolactone
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 204.6 °C (1013 hPa)
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005386
Numéro CAS: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms 4-Hydroxybutyric acid lactone
Storage Store below +30 °C
Explosion Limit 2,7 - 15,6% (V)
Ignition Temperature 455 °C
pH value 4 - 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Solubility 1000 g/l miscible in all proportions
Vapor Pressure 0,4 hPa (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité